655651
Dopamine-1,1,2,2-d4 hydrochloride
98 atom % D
Sinônimo(s):
2-(3,4-Dihydroxyphenyl)ethyl-1,1,2,2-d4-amine hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
pureza isotópica
98 atom % D
Nível de qualidade
Ensaio
99% (CP)
Formulário
solid
pf
248-250 °C (lit.)
alteração de massa
M+4
cadeia de caracteres SMILES
Cl.[2H]C([2H])(N)C([2H])([2H])c1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C8H11NO2.ClH/c9-4-3-6-1-2-7(10)8(11)5-6;/h1-2,5,10-11H,3-4,9H2;1H/i3D2,4D2;
chave InChI
CTENFNNZBMHDDG-URZLSVTISA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
655651-10MG | 4065267226699 |