Key Documents
604798
Sigma-Aldrich
L-Isoleucine-13C6
≥99 atom % 13C, ≥98% (CP)
About This Item
Fórmula linear:
13C2H513CH(13CH3)13CH(NH2)13CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
137.13
Código UNSPSC:
12352209
pureza isotópica
≥99 atom % 13C
Ensaio
≥98% (CP)
forma
solid
alteração de massa
M+6
cadeia de caracteres SMILES
[13CH3][13CH2][13C@H]([13CH3])[13C@H](N)[13C](O)=O
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)