G5003
α-Glucosidase from Saccharomyces cerevisiae
Type I, lyophilized powder, ≥10 units/mg protein (using p-nitrophenyl α-D-glucoside as substrate.)
Sinônimo(s):
α-D-Glucosidase, α-D-Glucoside glucohydrolase, Maltase from yeast
About This Item
Produtos recomendados
tipo
Type I
Nível de qualidade
forma
lyophilized powder
atividade específica
≥10 units/mg protein (using p-nitrophenyl α-D-glucoside as substrate.)
contém
phosphate buffer salts and EDTA as balance
composição
Protein, ≥50%
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
atividade externa
β-Glucosidase, α−galactosidase and β−galactosidase ≤0.1%
categoria alternativa mais ecológica
, Enabling
doença(s) relevante(s)
diabetes (management of non-insulin-dependent diabetes mellitus)
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
bakers yeast ... MAL12(853209) , MAL32(852602)
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Definição da unidade
Nota de análise
Outras notas
inibidor
substrato
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3