B8299
N-Butyldeoxynojirimycin
film (dried in situ), ≥98% (TLC)
Sinônimo(s):
Miglustat, NB-DNJ
About This Item
Produtos recomendados
product name
N-Butyldeoxynojirimycin, film (dried in situ)
Ensaio
≥98% (TLC)
Nível de qualidade
forma
film (dried in situ)
solubilidade
water: 9.80-10.20 mg/mL, clear, colorless
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCN1C[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1CO
InChI
1S/C10H21NO4/c1-2-3-4-11-5-8(13)10(15)9(14)7(11)6-12/h7-10,12-15H,2-6H2,1H3/t7-,8+,9-,10-/m1/s1
chave InChI
UQRORFVVSGFNRO-UTINFBMNSA-N
Informações sobre genes
human ... UGCG(7357)
Descrição geral
Aplicação
- in the inhibition of glycolipid synthesis in neuroblastoma cells
- in the inhibition the ceramide-specific glycosyltransferase in hepatocytes
- in the inhibition of β-glucosidase (GBA2) using fluorescence- activity assay in human embryonic kidney (HEK293) cells.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3