D9160
1-Deoxymannojirimycin hydrochloride
Sinônimo(s):
1-Deoxymannojirimycin HCl, 1,5-Dideoxy-1,5-imino-D-mannitol hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
cor
white to off-white
solubilidade
H2O: 10 mg/mL
espectro de atividade do antibiótico
viruses
Modo de ação
enzyme | inhibits
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.OC[C@H]1NC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H13NO4.ClH/c8-2-3-5(10)6(11)4(9)1-7-3;/h3-11H,1-2H2;1H/t3-,4-,5-,6-;/m1./s1
chave InChI
ZJIHMALTJRDNQI-MVNLRXSJSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)