S9263
Swainsonine
solid, ≥99% (HPLC)
Sinônimo(s):
(1S,2R,8R,8aR)-1,2,8-Octahydroindolizidinetriol
About This Item
Produtos recomendados
product name
Swainsonine, synthetic
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
Ensaio
≥99% (HPLC)
forma
solid
solubilidade
methanol: 5 mg/mL, clear, colorless to light yellow
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O[C@@H]1CCCN2C[C@@H](O)[C@@H](O)C12
InChI
1S/C8H15NO3/c10-5-2-1-3-9-4-6(11)8(12)7(5)9/h5-8,10-12H,1-4H2/t5-,6-,7?,8-/m1/s1
chave InChI
FXUAIOOAOAVCGD-DCDLSZRSSA-N
Descrição geral
Aplicação
- to test its effect on neural stem cell proliferation
- to inhibit α-mannosidase in TC-1 tumor cells
- to inhibit β1,6-branching synthesis in hepatocellular carcinoma (HCC) cells
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3