Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
solid
solubilidade
DMSO: >10 mg/mL
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCN1C[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1CO
InChI
1S/C15H31NO4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-16-10-13(18)15(20)14(19)12(16)11-17/h12-15,17-20H,2-11H2,1H3/t12-,13+,14-,15-/m1/s1
chave InChI
FTSCEGKYKXESFF-LXTVHRRPSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3