M1777
N-Methyl-1-deoxynojirimycin
≥98%
Sinônimo(s):
1,5-Dideoxy-1,5-imino-1-methyl-D-sorbitol
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic (organic)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98%
Formulário
powder
solubilidade
methanol: 10 mg/mL, clear, colorless
espectro de atividade do antibiótico
viruses
Modo de ação
enzyme | inhibits
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CN1C[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1CO
InChI
1S/C7H15NO4/c1-8-2-5(10)7(12)6(11)4(8)3-9/h4-7,9-12H,2-3H2,1H3/t4-,5+,6-,7-/m1/s1
chave InChI
AAKDPDFZMNYDLR-XZBKPIIZSA-N
Informações sobre genes
mouse ... Gaa(14387) , Glb1(12091) , Treh(58866)
rat ... Man2a1(25478) , Si(497756)
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?