D9305
1-Deoxynojirimycin hydrochloride
Sinônimo(s):
1,5-Dideoxy-1,5-imino-D-sorbitol hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (TLC)
Nível de qualidade
Formulário
powder
solubilidade
water: 19.60-20.40 mg/mL, clear, colorless
espectro de atividade do antibiótico
viruses
Modo de ação
enzyme | inhibits
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].OC[C@H]1NC[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H13NO4.ClH/c8-2-3-5(10)6(11)4(9)1-7-3;/h3-11H,1-2H2;1H/t3-,4+,5-,6-;/m1./s1
chave InChI
ZJIHMALTJRDNQI-VFQQELCFSA-N
Informações sobre genes
human ... GAA(2548)
Descrição geral
Aplicação
- to study its effects on the loss-of-function of N-glycosylation pathway on hair cell regeneration
- as an endoplasmic reticulum (ER) α-glucosidase I and II inhibitor to study its effects on TMED3-cystic fibrosis transmembrane conductance regulator (CFTR) interaction
- as an insect trehalase inhibitor in TREH inhibition bioassay
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?