K1140
Kifunensine
solid,film or powder, ≥98%
Sinônimo(s):
FR 900494, Hexahydro-6R,7S,8aS-trihydroxy-5R-(hydroxymethyl)-imidazo[1,2-a] pyridine-2,3-dione
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Kifunensine, mannosidase inhibitor
fonte biológica
synthetic (organic)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98%
Formulário
film or powder
solid
solubilidade
water, double-distilled: 50 mM
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
N21[C@H](NC(=O)C2=O)[C@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O
InChI
1S/C8H12N2O6/c11-1-2-3(12)4(13)5(14)6-9-7(15)8(16)10(2)6/h2-6,11-14H,1H2,(H,9,15)/t2-,3-,4+,5+,6+/m1/s1
chave InChI
OIURYJWYVIAOCW-PQMKYFCFSA-N
Informações sobre genes
human ... MAN1A1(4121) , MAN1A2(10905) , MAN1B1(11253) , MAN1C1(57134)
mouse ... MAN1A1(17155) , MAN1A2(17156) , MAN1B1(227619) , MAN1C1(230815)
rat ... MAN1A1(294410) , MAN1A2(295319) , MAN1B1(499751) , MAN1C1(362625)
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?