E1286
Eeyarestatin I
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
3-(4-Chlorophenyl)-4-[[[(4-chlorophenyl)amino]carbonyl]hydroxyamino]-5,5-dimethyl-2-oxo-1-imidazolidineacetic acid 2-[3-(5-nitro-2-furanyl)-2-propen-1-ylidene]hydrazide
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic (organic)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
condição de armazenamento
desiccated
solubilidade
DMSO: 5 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Clc1ccc(cc1)N2C(C(N(C2=O)CC(=O)NN=CC=Cc4[o]c(cc4)[N+](=O)[O-])(C)C)N(O)C(=O)Nc3ccc(cc3)Cl
InChI
1S/C27H25Cl2N7O7/c1-27(2)24(35(40)25(38)31-19-9-5-17(28)6-10-19)34(20-11-7-18(29)8-12-20)26(39)33(27)16-22(37)32-30-15-3-4-21-13-14-23(43-21)36(41)42/h3-15,24,40H,16H2,1-2H3,(H,31,38)(H,32,37)
chave InChI
JTUXTPWYZXWOIB-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?