SML1135
MG-132(R)
≥95% (HPLC)
Sinônimo(s):
Z-L-Leu-D-Leu-L-Leu-al
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
SAFC Hitech®
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
powder
solubilidade
DMSO: soluble
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(N[C@H](CC(C)C)C(N[C@H](C=O)CC(C)C)=O)[C@H](CC(C)C)NC(OCC1=CC=CC=C1)=O
InChI
1S/C26H41N3O5/c1-17(2)12-21(15-30)27-24(31)22(13-18(3)4)28-25(32)23(14-19(5)6)29-26(33)34-16-20-10-8-7-9-11-20/h7-11,15,17-19,21-23H,12-14,16H2,1-6H3,(H,27,31)(H,28,32)(H,29,33)/t21-,22+,23-/m0/s1
chave InChI
TZYWCYJVHRLUCT-ZRBLBEILSA-N
Informações sobre genes
human ... CTSB(1508) , NFKB1(4790) , PSMA1(5682)
Categorias relacionadas
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?