Documentos Principais
T9033
Sigma-Aldrich
Tapsigargina
≥98% (HPLC), solid film
Sinônimo(s):
(-)-Thapsigargina, TG1
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C34H50O12
Número CAS:
Peso molecular:
650.75
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
fonte biológica
plant (Thapsia garganica)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
solid film
solubilidade
acetonitrile: soluble 9.80-10.20 mg/mL
DMSO: soluble
ethanol: soluble
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@]12C([C@H](OC([C@]3(O)C)=O)[C@]3(O)[C@@H](OC(CCC)=O)C[C@]2(C)OC(C)=O)=C(C)[C@H](OC(/C(C)=C(C)/[H])=O)[C@H]1OC(CCCCCCC)=O
InChI
1S/C34H50O12/c1-9-12-13-14-15-17-24(37)43-28-26-25(20(5)27(28)44-30(38)19(4)11-3)29-34(41,33(8,40)31(39)45-29)22(42-23(36)16-10-2)18-32(26,7)46-21(6)35/h11,22,26-29,40-41H,9-10,12-18H2,1-8H3/b19-11-/t22-,26+,27-,28-,29-,32-,33+,34+/m0/s1
chave InChI
IXFPJGBNCFXKPI-FSIHEZPISA-N
Descrição geral
O thapsigargin, uma lactona sesquiterpenoide do tipo guaianolídeo, é amplamente utilizado como inibidor da ATPase de Ca2+ sarcoplasmático/endoplasmático (SERCA), que é ubíquo. Ele pode ativar o estresse do retículo endoplasmático (RE) e a resposta a proteínas desdobradas (UPR). Thapsigargin é um fitoquímico natural encontrado nas raízes e frutas de plantas do Mediterrâneo da espécie Thapsia garganica (Apiaceae). Thapsigargin promove a liberação de parada traducional e induz mudanças proteômicas em larga escala nas vias metabólicas dentro de células infectadas com coronavírus (CoV).
Aplicação
A tapsigargina tem sido usada como um indutor de estresse do retículo endoplasmático (ER):
  • para estudar seu efeito sobre a expressão da proteína 2 associada à ciclase (CAP2) em células de câncer de fígado
  • no experimento de viabilidade celular usando células ARPE -19 (células epiteliais pigmentares da retina humana)
  • para estudar seu efeito sobre a glicosilação da lipocalina 2 (LCN2) em hepatócitos primários
  • para estudar as consequências da depleção de cálcio no retículo endoplasmático (ER) das células
  • para estudar seu efeito sobre a expressão do mRNA do inibidor tecidual de metaloproteinases-1 (TIMP-1) em células de Sertoli de ratos
Ações bioquímicas/fisiológicas
Potente liberador de cálcio intracelular permeável a células e independente de IP3.
Tapsigargina é um potente liberador de cálcio intracelular permeável a células e independente de IP3. Bloqueia o aumento transitório de Ca2+ intracelular induzido por angiostatina e endostatina. Também induz apoptose afetando os níveis de Ca2+ intracelular livre e é incorporado em formulações de pró-fármacos quimioterápicos.
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Brefeldina A from Penicillium brefeldianum, ≥99% (HPLC and TLC)
Sigma-Aldrich
B7651
Brefeldina A
BAPTA-AM ≥95% (HPLC)
Sigma-Aldrich
A1076
BAPTA-AM
SKF-96365 ≥98% (HPLC), solid
Sigma-Aldrich
S7809
SKF-96365
L M Grønning et al.
Biology of reproduction, 62(4), 1040-1046 (2000-03-22)
In the testis, FSH has been shown to induce the expression and secretion of tissue inhibitor of metalloproteinases-1 (TIMP-1) from Sertoli cells in vitro. This study was performed to elucidate further the cellular origin of testicular TIMP-1 and its expression
Nicole S Hou et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(22), E2271-E2280 (2014-05-21)
The Mediator is a conserved transcriptional coregulator complex required for eukaryotic gene expression. In Caenorhabditis elegans, the Mediator subunit mdt-15 is essential for the expression of genes involved in fatty acid metabolism and ingestion-associated stress responses. mdt-15 loss of function
Jing Deng et al.
Molecular and cellular biology, 24(23), 10161-10168 (2004-11-16)
Numerous stressful conditions activate kinases that phosphorylate the alpha subunit of translation initiation factor 2 (eIF2alpha), thus attenuating mRNA translation and activating a gene expression program known as the integrated stress response. It has been noted that conditions associated with
Maximilien Tailler et al.
Cell death and differentiation, 26(9), 1766-1781 (2018-12-13)
Drugs targeting various pro-survival BCL-2 family members (''BH3 mimetics'') have efficacy in hemopoietic malignancies, but the non-targeted pro-survival family members can promote resistance. Pertinently, the sensitivity of some tumor cell lines to BH3 mimetic ABT737, which targets BCL-2, BCL-XL, and
V Shinde et al.
Cell death & disease, 7, e2085-e2085 (2016-02-06)
The molecular mechanism of autosomal dominant retinitis pigmentosa (ADRP) in rats is closely associated with a persistently activated unfolded protein response (UPR). If unchecked, the UPR might trigger apoptosis, leading to photoreceptor death. One of the UPR-activated cellular signaling culminating