SML0843
ISRIB
≥98% (HPLC), powder, integrated stress response inhibitor
Sinônimo(s):
Integrated Stress Response inhibitor, trans-N,N′-(Cyclohexane-1,4-diyl)bis(2-(4-chlorophenoxy)acetamide, trans-N,N′-1,4-Cyclohexanediylbis[2-(4-chlorophenoxy)-acetamide
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
ISRIB, ≥98% (HPLC)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 1 mg/mL, clear (warmed)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
ClC1=CC=C(OCC(N[C@@H]2CC[C@@H](NC(COC3=CC=C(Cl)C=C3)=O)CC2)=O)C=C1
InChI
1S/C22H24Cl2N2O4/c23-15-1-9-19(10-2-15)29-13-21(27)25-17-5-7-18(8-6-17)26-22(28)14-30-20-11-3-16(24)4-12-20/h1-4,9-12,17-18H,5-8,13-14H2,(H,25,27)(H,26,28)/t17-,18-
chave InChI
HJGMCDHQPXTGAV-IYARVYRRSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?