5.04651
PERK Inhibitor II, GSK2656157
Sinônimo(s):
PERK Inhibitor II, GSK2656157, BRK Inhibitor II, EIF2AK1 Inhibitor II, EIF2AK2 Inhibitor III, EIF2AK3 Inhibitor II, HRI Inhibitor II, MEKK2 Inhibitor I, PKR Inhibitor III, PKR-like ER Kinase Inhibitor II
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Nível de qualidade
forma
powder
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
white
solubilidade
DMSO: 100 mg/mL
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
PERK
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3