M5625
Menadione
crystalline
Sinônimo(s):
2-Methyl-1,4-naphthoquinone, Vitamin K3
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
forma
crystalline
técnica(s)
HPLC: suitable
cor
faint green to green-yellow
pf
105-107 °C (lit.)
solubilidade
oil: soluble
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
CC1=CC(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C11H8O2/c1-7-6-10(12)8-4-2-3-5-9(8)11(7)13/h2-6H,1H3
chave InChI
MJVAVZPDRWSRRC-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... NQO1(1728)
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves