95271
Vitamin K1
BioXtra, ≥99.0% (sum of isomers, HPLC), mixture of isomers
Sinônimo(s):
2-Methyl-3-phytyl-1,4-naphthoquinone, 3-Phytylmenadione, Phylloquinone, Vitamin K1(20)
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
linha de produto
BioXtra
Ensaio
≥99.0% (sum of isomers, HPLC)
forma
viscous liquid
Impurezas
≤20% cis-isomer
resíduo de ignição
≤0.1% (as SO4)
cor
light green-yellow to dark green-yellow
light yellow to dark yellow
índice de refração
n20/D 1.527 (lit.)
pf
−20 °C (lit.)
densidade
0.984 g/mL at 25 °C (lit.)
traços de cátion
Al: ≤5 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤10 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(C1=CC=CC=C21)C(C)=C(C/C=C(CCC[C@@H](CCC[C@H](C)CCCC(C)C)C)\C)C2=O
InChI
1S/C31H46O2/c1-22(2)12-9-13-23(3)14-10-15-24(4)16-11-17-25(5)20-21-27-26(6)30(32)28-18-7-8-19-29(28)31(27)33/h7-8,18-20,22-24H,9-17,21H2,1-6H3/b25-20+/t23-,24-/m1/s1
chave InChI
MBWXNTAXLNYFJB-NKFFZRIASA-N
Descrição geral
Aplicação
<li><strong>Nutritional strategies for musculoskeletal health:</strong> Nutritional strategies, including Vitamin K1, optimize musculoskeletal health for fall and fracture prevention beyond traditional nutrients like calcium and vitamin D (Webster et al., 2023 doi:10.1016/j.bonr.2023.101684).</li>
<li><strong>Role in coagulation and bone health:</strong> A comprehensive review highlights Vitamin K1′s role in reducing cardiovascular risks and details its biochemical interactions affecting coagulation and bone health (Zhao et al., 2024 doi:10.1017/jns.2023.106).</li>
</ul>
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves