V-030
Vitamin K1 solution
10 μg/mL in ethanol, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
Nível de qualidade
Formulário
liquid
Características
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
embalagem
ampule of 1 mL
fabricante/nome comercial
Cerilliant®
concentração
10 μg/mL in ethanol
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
pf
-143.99 °C
aplicação(ões)
clinical testing
clinical testing
Formato
single component solution
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−70°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C1c2c(cccc2)C(=O)C(=C1C\C=C(\CCC[C@@H](CCC[C@@H](CCCC(C)C)C)C)/C)C
InChI
1S/C31H46O2/c1-22(2)12-9-13-23(3)14-10-15-24(4)16-11-17-25(5)20-21-27-26(6)30(32)28-18-7-8-19-29(28)31(27)33/h7-8,18-20,22-24H,9-17,21H2,1-6H3/b25-20+/t23-,24-/m1/s1
chave InChI
MBWXNTAXLNYFJB-NKFFZRIASA-N
Descrição geral
Aplicação
Vitamin K1 (phylloquinone) may be used as a certified reference material (CRM) for the determination of the analyte in biological and food samples by high-performance liquid chromatography (HPLC) method.
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
57.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
14.0 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)