M9429
Menadione
meets USP testing specifications
Sinônimo(s):
2-Methyl-1,4-naphthoquinone, Vitamin K3
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic (organic)
Agency
USP/NF
meets USP testing specifications
Ensaio
98.5-101.0% dry basis
Formulário
solid
pf
105-107 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
cadeia de caracteres SMILES
CC1=CC(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C11H8O2/c1-7-6-10(12)8-4-2-3-5-9(8)11(7)13/h2-6H,1H3
chave InChI
MJVAVZPDRWSRRC-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... NQO1(1728)
Descrição geral
Aplicação
- to treat HL-60 cells as positive control for apoptosis for flow cytometry
- as an oxidative stress inducer in transgenic embryos after 24 h of post fertilization
- to treat HaCaT cell line, for quantifying total and oxidised glutathione
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?