Documentos Principais
PHL80267
Plumbagin
phyproof® Reference Substance
Sinônimo(s):
2-Methyljuglone, 5-Hydroxy-2-methyl-1,4-naphthoquinone
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H8O3
Número CAS:
Peso molecular:
188.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
fabricante/nome comercial
PhytoLab
aplicação(ões)
food and beverages
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
Oc1c2c(ccc1)C(=O)C(=CC2=O)C
InChI
1S/C11H8O3/c1-6-5-9(13)10-7(11(6)14)3-2-4-8(10)12/h2-5,12H,1H3
chave InChI
VCMMXZQDRFWYSE-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informações legais
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Arati P Vasav et al.
Fitoterapia, 147, 104761-104761 (2020-10-19)
Plumbagin is a pharmacologically active naphthoquinone present in the Plumbago zeylanica L. having important medicinal properties. The root of P. zeylanica is rich and primary tissue of the plumbagin biosynthesis and accumulation. The complete biosynthetic pathway of plumbagin in plant