SML1745
Raptinal
≥95% (HPLC)
Sinônimo(s):
9H,9′H-9,9′-Bifluorene-9,9′-dicarbaldehyde
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=CC(C1=C2C=CC=C1)(C3(C=O)C4=C(C5=C3C=CC=C5)C=CC=C4)C6=C2C=CC=C6
InChI
1S/C28H18O2/c29-17-27(23-13-5-1-9-19(23)20-10-2-6-14-24(20)27)28(18-30)25-15-7-3-11-21(25)22-12-4-8-16-26(22)28/h1-18H
chave InChI
GLANOOJJBKXTMI-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)