SML0240
Adefovir
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
GS 0393, GS-393, P-[[2-(6-Amino-9H-purin-9-yl)ethoxy]methyl]phosphonic acid, 9-(2-phosphonylmethoxyethyl)adenine, PMEA
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to beige
solubilidade
0.1 M NaOH: ≥5 mg/mL
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ncnc2n(CCOCP(O)(O)=O)cnc12
InChI
1S/C8H12N5O4P/c9-7-6-8(11-3-10-7)13(4-12-6)1-2-17-5-18(14,15)16/h3-4H,1-2,5H2,(H2,9,10,11)(H2,14,15,16)
chave InChI
SUPKOOSCJHTBAH-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Conteúdo relacionado
Cyclic nucleotides, including cyclic AMP (cAMP), cyclic GMP (cGMP) and cyclic ADP-ribose, have been extensively studied as second messengers of intracellular events initiated by activation of GPCRs. cAMP modifies cell function in all eukaryotic cells, principally through the activation of cAMP-dependent protein kinase (PKA), but also through cAMP-gated ion channels and guanine nucleotide exchange factors directly activated by cAMP.
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox