SML1103
Entecavir
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-Amino-1,9-dihydro-9-[(1S,3R,4S)-4-hydroxy-3-(hydroxymethyl)-2-methylenecyclopentyl]-6H-purin-6-one, 2-Amino-9-[(1S,3R,4S)-4-hydroxy-3-hydroxymethyl-2-methylene-cyclopentyl]-3,9-dihydro-purin-6-one, BMS 200475, SQ 34,676
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
atividade óptica
[α]/D +25 to +40°, c = 0.2 in H2O
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to beige
solubilidade
H2O: 0.5 mg/mL, clear (warmed)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C1C2=C(N([C@H]3C[C@H](O)[C@@H](CO)C3=C)C=N2)NC(N)=N1
InChI
1S/C12H15N5O3/c1-5-6(3-18)8(19)2-7(5)17-4-14-9-10(17)15-12(13)16-11(9)20/h4,6-8,18-19H,1-3H2,(H3,13,15,16,20)/t6-,7-,8-/m0/s1
chave InChI
QDGZDCVAUDNJFG-FXQIFTODSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Conteúdo relacionado
We offer agonists, antagonists, modulators and other bioactive small molecules for immune system signaling target identification and validation, as well as a variety of antibiotics, antivirals, and antifungals.