SML1795
Tenofovir
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(R)-9-(2-Phosphonomethoxypropyl)adenine, (R)-PMPA
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
atividade óptica
[α]/D -20 to -26°, c = 0.5 in 1 M HCl
cor
white to beige
solubilidade
H2O: 2 mg/mL, clear (warmed)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OP(CO[C@H](C)CN1C2=NC=NC(N)=C2N=C1)(O)=O
InChI
1S/C9H14N5O4P/c1-6(18-5-19(15,16)17)2-14-4-13-7-8(10)11-3-12-9(7)14/h3-4,6H,2,5H2,1H3,(H2,10,11,12)(H2,15,16,17)/t6-/m1/s1
chave InChI
SGOIRFVFHAKUTI-ZCFIWIBFSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)