SML0293
Telbivudine
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
β-L-Thymidine, 1-(2-Deoxy-β-L-erythro-pentofuranosyl)-5-methyl-2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione, 2′-Deoxy-L-thymidine, Epavudine, L-Thymidine, NV 02B, Sebivo
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
atividade óptica
[α]/D -15 to -22°, c = 1 in H2O
cor
white to beige
solubilidade
H2O: 10 mg/mL (clear solution)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC1=CN([C@@H]2C[C@@H](O)[C@H](CO)O2)C(=O)NC1=O
InChI
1S/C10H14N2O5/c1-5-3-12(10(16)11-9(5)15)8-2-6(14)7(4-13)17-8/h3,6-8,13-14H,2,4H2,1H3,(H,11,15,16)/t6-,7+,8+/m1/s1
chave InChI
IQFYYKKMVGJFEH-CSMHCCOUSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)