A4882
6-Thioguanine
≥98%
Sinônimo(s):
2-Amino-6-mercaptopurine, 2-Amino-6-purinethiol
Ensaio
≥98%
Formulário
powder
pf
≥300 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
NC1=Nc2nc[nH]c2C(=S)N1
InChI
1S/C5H5N5S/c6-5-9-3-2(4(11)10-5)7-1-8-3/h1H,(H4,6,7,8,9,10,11)
chave InChI
WYWHKKSPHMUBEB-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... IMPDH1(3614) , IMPDH2(3615)
Aplicação
- to induce autophagy and apoptosis in colorectal cancer cell lines HCT116
- as a selection marker in the mutation and survival assay in chinese hamster lung fibroblasts culture V79
- as a selection marker in clonogenic Lung metastasis assay of 4T1-luc cells
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
Neoplastic cells are highly dependent on the de novo synthesis of nucleotides to maintain sufficient pools to support DNA replication and the production of RNA.