852678
6-Mercaptopurine monohydrate
98%
Sinônimo(s):
6-Purinethiol, 6-Thiohypoxanthine
Ensaio
98%
Formulário
powder
pf
>300 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O.Sc1ncnc2[nH]cnc12
InChI
1S/C5H4N4S.H2O/c10-5-3-4(7-1-6-3)8-2-9-5;/h1-2H,(H2,6,7,8,9,10);1H2
chave InChI
WFFQYWAAEWLHJC-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... PPAT(5471)
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Muta. 2 - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Neoplastic cells are highly dependent on the de novo synthesis of nucleotides to maintain sufficient pools to support DNA replication and the production of RNA.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
852678-1KG-A | |
852678-1G-A | 4061833023976 |
852678-25G-A | |
852678-500G-A | |
852678-5G-A | 4061833023990 |