P6004
Prednisolone
≥99% (HPLC), powder, glucocorticoid
Sinônimo(s):
1,4-Pregnadiene-11β,17α,21-triol-3,20-dione, 1-Dehydrocortisol, 1-Dehydrohydrocortisone, 11β,17α,21-Trihydroxy-1,4-pregnadiene-3,20-dione
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Prednisolone, ≥99%
fonte biológica
synthetic (organic)
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
Ensaio
≥99%
Formulário
powder
pf
240 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
chloroform: methanol (1:1): 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
originador
Johnson & Johnson
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
O=C1C=C[C@@]2(C)C(CC[C@]3([H])[C@]2([H])[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]4(O)C(CO)=O)=C1
InChI
1S/C21H28O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h5,7,9,14-16,18,22,24,26H,3-4,6,8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,16-,18+,19-,20-,21-/m0/s1
chave InChI
OIGNJSKKLXVSLS-VWUMJDOOSA-N
Informações sobre genes
human ... AR(367) , ESR1(2099) , NR3C1(2908) , NR3C2(4306) , PGR(5241) , SERPINA6(866)
mouse ... Nr3c1(14815)
rat ... Ar(24208)
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Nota de análise
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?