46656
Prednisolone
VETRANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
1,4-Pregnadiene-11β,17α,21-triol-3,20-dione, 1-Dehydrocortisol, 1-Dehydrohydrocortisone, 11β,17α,21-Trihydroxy-1,4-pregnadiene-3,20-dione
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
VETRANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pf
240 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
O=C1C=C[C@@]2(C)C(CC[C@]3([H])[C@]2([H])[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]4(O)C(CO)=O)=C1
InChI
1S/C21H28O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h5,7,9,14-16,18,22,24,26H,3-4,6,8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,16-,18+,19-,20-,21-/m0/s1
chave InChI
OIGNJSKKLXVSLS-VWUMJDOOSA-N
Informações sobre genes
human ... NR3C1(2908)
Aplicação
- Human plasma by multivariate curve resolution-alternating least squares (MCR-ALS) technique combined with high performance liquid chromatography-diode array detection (HPLC-DAD).
- Urine, blood and food matrices by solid-phase extraction (SPE) and LC coupled to tandem mass spectrometry (LC-MS/MS).
- Surface water samples by SPE and ultra-high performance liquid chromatography-quadrupole time-of-flight mass spectrometry (UHPLC-QTOF) with electrospray ionization (ESI).
- Bovine muscle samples by ESI-LC-MS/MS equipped with multiple reaction monitoring (MRM) detection.
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Separation of Prednisolone, pharmaceutical secondary standard; traceable to USP, PhEur and BP