34019
Carbofuran-d3
PESTANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
2,3-Dihydro-2,2-dimethyl-7-benzofuranol N-methylcarbamate-d3
About This Item
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
agriculture
environmental
formato
neat
alteração de massa
M+3
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])([2H])NC(=O)Oc1cccc2CC(C)(C)Oc12
InChI
1S/C12H15NO3/c1-12(2)7-8-5-4-6-9(10(8)16-12)15-11(14)13-3/h4-6H,7H2,1-3H3,(H,13,14)/i3D3
chave InChI
DUEPRVBVGDRKAG-HPRDVNIFSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
- Natural water samples using solid phase extraction (SPE) and polar organic chemical integrative samplers (POCIS) combined with liquid chromatography coupled to tandem mass spectrometry.
- Surface waters samples using high-performance liquid chromatography with electrospray ionization-tandem mass spectrometry.
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?