Documentos Principais
42219
Supelco
Prednisolone-2,4,6,6,21,21-d6
analytical standard
Sinônimo(s):
[2H6]-Prednisolone
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C21D6H22O5
Peso molecular:
366.48
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥95.0% (HPLC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
O[C@]1([C@@]2([C@H]([C@H]3[C@@H]([C@@]4(C(=C(C(=O)C(=C4)[2H])[2H])C(C3)([2H])[2H])C)[C@H](C2)O)CC1)C)C(=O)C(O)([2H])[2H]
InChI
1S/C21H28O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h5,7,9,14-16,18,22,24,26H,3-4,6,8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,16-,18+,19-,20-,21-/m0/s1/i3D2,5D,9D,11D2
chave InChI
OIGNJSKKLXVSLS-VCLQYDRISA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)