D1200000
Dienestrol
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
3,4-Bis(4-hydroxyphenyl)-2,4-hexadiene
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
dienestrol
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C\C=C(c1ccc(O)cc1)\C(=C\C)c2ccc(O)cc2
InChI
1S/C18H18O2/c1-3-17(13-5-9-15(19)10-6-13)18(4-2)14-7-11-16(20)12-8-14/h3-12,19-20H,1-2H3/b17-3+,18-4+
chave InChI
NFDFQCUYFHCNBW-SCGPFSFSSA-N
Informações sobre genes
human ... ESR1(2099)
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 1B - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)