D4628
Diethylstilbestrol
≥99% (HPLC)
Sinônimo(s):
(E)-3,4-Bis(4-hydroxyphenyl)-3-hexene, DES, Stilbestrol
Ensaio
≥99% (HPLC)
forma
powder
cadeia de caracteres SMILES
CC\C(c1ccc(O)cc1)=C(\CC)c2ccc(O)cc2
InChI
1S/C18H20O2/c1-3-17(13-5-9-15(19)10-6-13)18(4-2)14-7-11-16(20)12-8-14/h5-12,19-20H,3-4H2,1-2H3/b18-17+
chave InChI
RGLYKWWBQGJZGM-ISLYRVAYSA-N
Informações sobre genes
human ... ESR1(2099) , ESR2(2100) , ESRRG(2104)
mouse ... Esr1(13982)
rat ... Ar(24208) , Esr1(24890)
Aplicação
- to evaluate the estrogenic activity of diethylstilbestrol by quantitating the expression levels of endogenous estrogen-regulated marker genes
- to evaluate the estrogenic, androgenic and toxicity responses in bioluminescent yeast bioreporter assay (BLYES)
- to detect its effect on the proliferation and tyrosinase activity of melanocytes
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges