H36206
2-Hydroxy-4-methoxybenzophenone
98%
Sinônimo(s):
Oxybenzone
Ensaio
98%
p.e.
150-160 °C/5 mmHg (lit.)
pf
62-64 °C (lit.)
solubilidade
95% ethanol: soluble 50 mg/mL, clear, colorless
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(c(O)c1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C14H12O3/c1-17-11-7-8-12(13(15)9-11)14(16)10-5-3-2-4-6-10/h2-9,15H,1H3
chave InChI
DXGLGDHPHMLXJC-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Synthesis of as poly[(2-hydroxy-4-methoxybenzophenone) propylene] (HMBP-PD), a polymeric ligand (resin) used for the synthesis of metal/ligand polychelates (metal-polymer complexes).
- Analytical reagent for the gravimetric determination of Cu(II).
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
212.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
100 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?