323578
2,2′-Dihydroxy-4-methoxybenzophenone
98%
Sinônimo(s):
Dioxybenzone
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
Formulário
powder
p.e.
170-175 °C/1 mmHg (lit.)
pf
73-75 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(c(O)c1)C(=O)c2ccccc2O
InChI
1S/C14H12O4/c1-18-9-6-7-11(13(16)8-9)14(17)10-4-2-3-5-12(10)15/h2-8,15-16H,1H3
chave InChI
MEZZCSHVIGVWFI-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?