Z0417
β-Zearalanol
~98% (HPLC)
Sinônimo(s):
2,4-Dihydroxy-6-(6β,10-dihydroxyundecyl]benzoic acid μ-lactone
About This Item
Produtos recomendados
esterilidade
non-sterile
Nível de qualidade
Ensaio
~98% (HPLC)
Formulário
powder
controle de medicamentos
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
disponibilidade
not available in Canada
solubilidade
methanol: 19.60-20.40 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
C[C@H]1CCC[C@@H](O)CCCCCc2cc(O)cc(O)c2C(=O)O1
InChI
1S/C18H26O5/c1-12-6-5-9-14(19)8-4-2-3-7-13-10-15(20)11-16(21)17(13)18(22)23-12/h10-12,14,19-21H,2-9H2,1H3/t12-,14-/m0/s1
chave InChI
DWTTZBARDOXEAM-JSGCOSHPSA-N
Informações sobre genes
rat ... Ar(24208)
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Repr. 2 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?