Documentos Principais
BP292
Prednisolone sodium phosphate
British Pharmacopoeia (BP) Assay Standard
Sinônimo(s):
Prednisolone 21-phosphate disodium salt
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C21H27Na2O8P
Número CAS:
Peso molecular:
484.39
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
pharmaceutical primary standard
família API
prednisolone
Formulário
powder
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
BP
aplicação(ões)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].[P](=O)([O-])([O-])OCC(=O)C1(C2(C(C3C(C4(C(=CC(=O)C=C4)CC3)C)C(C2)O)CC1)C)O
InChI
1S/C21H29O8P.2Na/c1-19-7-5-13(22)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(25,17(24)11-29-30(26,27)28)20(15,2)10-16(23)18(14)19;;/h5,7,9,14-16,18,23,25H,3-4,6,8,10-11H2,1-2H3,(H2,26,27,28);;/q;2*+1/p-2
chave InChI
VJZLQIPZNBPASX-UHFFFAOYSA-L
Descrição geral
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Prednisolone sodium phosphate BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Dexamethasone Sodium Phosphate Injection
  • Prednisolone Sodium Phosphate Ear Drops
  • Prednisolone Sodium Phosphate Eye Drops
  • Prednisolone Soluble Tablets
  • Prednisolone Enema
  • Prednisolone Sodium Phosphate Oral Solution
  • Betamethasone Eye Drops
  • Betamethasone Injection
  • Betamethasone Sodium Phosphate Tablets
  • Outras notas
    Sales restrictions may apply.
    produto relacionado
    Nº do produto
    Descrição
    Preços
    Pictogramas
    Health hazard
    Palavra indicadora
    Warning
    Frases de perigo
    Classificações de perigo
    Repr. 2 - STOT RE 2
    Código de classe de armazenamento
    11 - Combustible Solids
    Classe de risco de água (WGK)
    WGK 3
    Not applicable
    Escolha uma das versões mais recentes:
    Certificados de análise (COA)