PHR1630
Prednisolone Acetate
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
Prednisolone 21-acetate, 1,4-Pregnadiene-11β,17α,21-triol-3,20-dione 21-acetate, 11β,17α,21-Trihydroxy-1,4-pregnadiene-3,20-dione 21-acetate, 21-Acetoxy-1,4-pregnadiene-11β,17α-diol-3,20-dione
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to BP 1140
traceable to Ph. Eur. P2800000
traceable to USP 1556008
família API
prednisolone
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 1 g
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)C=C[C@]3(C)[C@@]1([H])[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@]2([H])CC[C@]4(O)C(=O)COC(C)=O
InChI
1S/C23H30O6/c1-13(24)29-12-19(27)23(28)9-7-17-16-5-4-14-10-15(25)6-8-21(14,2)20(16)18(26)11-22(17,23)3/h6,8,10,16-18,20,26,28H,4-5,7,9,11-12H2,1-3H3/t16-,17-,18-,20+,21-,22-,23-/m0/s1
chave InChI
LRJOMUJRLNCICJ-JZYPGELDSA-N
Informações sobre genes
human ... NR3C1(2908)
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)