1557000
USP
Prednisolone sodium phosphate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Prednisolone 21-phosphate disodium salt
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
prednisolone
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C21H29O8P.2Na/c1-19-7-5-13(22)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(25,17(24)11-29-30(26,27)28)20(15,2)10-16(23)18(14)19;;/h5,7,9,14-16,18,23,25H,3-4,6,8,10-11H2,1-2H3,(H2,26,27,28);;/q;2*+1/p-2
chave InChI
VJZLQIPZNBPASX-UHFFFAOYSA-L
Descrição geral
Aplicação
- Prednisolone Sodium Phosphate Compounded Oral Solution
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Repr. 2 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)