1555005
USP
Prednisolone
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
1,4-Pregnadiene-11β,17α,21-triol-3,20-dione, 1-Dehydrocortisol, 1-Dehydrohydrocortisone, 11β,17α,21-Trihydroxy-1,4-pregnadiene-3,20-dione
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
prednisolone
fabricante/nome comercial
USP
pf
240 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C1C=C[C@@]2(C)C(CC[C@]3([H])[C@]2([H])[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]4(O)C(CO)=O)=C1
InChI
1S/C21H28O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h5,7,9,14-16,18,22,24,26H,3-4,6,8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,16-,18+,19-,20-,21-/m0/s1
chave InChI
OIGNJSKKLXVSLS-VWUMJDOOSA-N
Informações sobre genes
human ... NR3C1(2908)
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Also used to prepare standard and system suitability solutions as described in the following United States Pharmacopeia (USP) monographs:
- Prednisolone
- Prednisolone Compounded Oral Suspension, Veterinary
- Prednisolone Sodium Phosphate
- Dexamethasone Oral Solution
- Tetracycline Hydrochloride, Novobiocin Sodium, and Prednisolone Tablets
- Prednisolone Oral Solution
- Prednisolone Tablets
- Prednisolone Sodium Phosphate Injection
- Prednisolone Sodium Phosphate Ophthalmic Solution
- Hydrocortisone Gel
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2