PHR2816
Prednisolone Sodium Phosphate
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinônimo(s):
Prednisolone 21-phosphate disodium salt
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to BP BP292
traceable to Ph. Eur. P2810000
traceable to USP 1557000
descrição
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
família API
prednisolone
Formulário
solid
embalagem
pkg of 500 mg
aplicação(ões)
pharmaceutical small molecule
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].[P](=O)([O-])([O-])OCC(=O)C1(C2(C(C3C(C4(C(=CC(=O)C=C4)CC3)C)C(C2)O)CC1)C)O
InChI
1S/C21H29O8P.2Na/c1-19-7-5-13(22)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(25,17(24)11-29-30(26,27)28)20(15,2)10-16(23)18(14)19;;/h5,7,9,14-16,18,23,25H,3-4,6,8,10-11H2,1-2H3,(H2,26,27,28);;/q;2*+1/p-2
chave InChI
VJZLQIPZNBPASX-UHFFFAOYSA-L
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Repr. 2 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)