PHR1524
Tamsulosin hydrochloride
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
Tamsulosin hydrochloride, (−)-(R)-5-[2-[[2-(o-ethoxy phenoxy)ethyl]amino]propyl]-2-methoxy benzene sulfonamide, monohydrochloride, TAM, 5-[(2R)-2-[[2-(2-Ethoxyphenoxy)ethyl]amino]propyl]-2-methoxybenzenesulfonamide hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to BP 876
traceable to Ph. Eur. Y0000650
traceable to USP 1643260
família API
tamsulosin
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
ampule of 1 × 200 mg
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.CCOc1ccccc1OCCN[C@H](C)Cc2ccc(OC)c(c2)S(N)(=O)=O
InChI
1S/C20H28N2O5S.ClH/c1-4-26-17-7-5-6-8-18(17)27-12-11-22-15(2)13-16-9-10-19(25-3)20(14-16)28(21,23)24;/h5-10,14-15,22H,4,11-13H2,1-3H3,(H2,21,23,24);1H/t15-;/m1./s1
chave InChI
ZZIZZTHXZRDOFM-XFULWGLBSA-N
Informações sobre genes
human ... ADRA1A(148) , ADRA1B(147) , ADRA1D(146)
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de rodapé
Produtos recomendados
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)