1643281
USP
Racemic tamsulosin hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
5-[2-[[2-(2-Ethoxyphenoxy)ethyl]amino]propyl]-2-methoxybenzenesulfonamide hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
tamsulosin
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
cadeia de caracteres SMILES
O=S(C1=C(OC)C=CC(CC(NCCOC2=C(OCC)C=CC=C2)C)=C1)(N)=O.[H]Cl
InChI
1S/C20H28N2O5S.ClH/c1-4-26-17-7-5-6-8-18(17)27-12-11-22-15(2)13-16-9-10-19(25-3)20(14-16)28(21,23)24;/h5-10,14-15,22H,4,11-13H2,1-3H3,(H2,21,23,24);1H
chave InChI
ZZIZZTHXZRDOFM-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)