R7774
Riboflavin 5′-phosphate sodium salt hydrate
meets USP testing specifications
Sinônimo(s):
Flavin Mononucleotide
About This Item
Produtos recomendados
Agency
USP/NF
meets USP testing specifications
Nível de qualidade
Ensaio
73.0-79.0% dry basis (BASED ON % RIBOFLAVIN)
Formulário
powder
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O.[Na+].Cc1cc2N=C3C(=O)NC(=O)N=C3N(C[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)COP(O)([O-])=O)c2cc1C
InChI
1S/C17H21N4O9P.Na.H2O/c1-7-3-9-10(4-8(7)2)21(15-13(18-9)16(25)20-17(26)19-15)5-11(22)14(24)12(23)6-30-31(27,28)29;;/h3-4,11-12,14,22-24H,5-6H2,1-2H3,(H,20,25,26)(H2,27,28,29);;1H2/q;+1;/p-1/t11-,12+,14-;;/m0../s1
chave InChI
BHRVCJBIICJWTH-APQIITSESA-M
Descrição geral
Aplicação
- as a photosensitizing agent to assess in vitro efficacy of photodynamic therapy (PDT) on fungi
- to evaluate its in vivo delivery in rat corneas
- as a component in Vitamin and growth factor stock mix
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
How riboflavin and othercell culture components affect the performance of serum-free, protein-free cell culture systems used for biomanufacturing heterologous proteins including monoclonal antibodies. The page introduces the in vitro chemistry and biochemistry of riboflavin.