F6750
Riboflavin 5′-monophosphate sodium salt hydrate
73-79% (fluorimetric)
Sinônimo(s):
FMN-Na, Flavin mononucleotide, Riboflavin 5′-phosphate sodium salt
Ensaio
73-79% (fluorimetric)
Formulário
powder
solubilidade
water: 50 mg/mL, clear, orange
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O.[Na+].Cc1cc2N=C3C(=O)NC(=O)N=C3N(C[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)COP(O)([O-])=O)c2cc1C
InChI
1S/C17H21N4O9P.Na.H2O/c1-7-3-9-10(4-8(7)2)21(15-13(18-9)16(25)20-17(26)19-15)5-11(22)14(24)12(23)6-30-31(27,28)29;;/h3-4,11-12,14,22-24H,5-6H2,1-2H3,(H,20,25,26)(H2,27,28,29);;1H2/q;+1;/p-1/t11-,12+,14-;;/m0../s1
chave InChI
BHRVCJBIICJWTH-APQIITSESA-M
Aplicação
- to evaluate the riboflavin (RF) concentration and distribution in the corneal stroma
- to study corneal resistance to enzymatic digestion
- as a photosensitizer to evaluate the efficacy and safety of photochemical corneal stiffening using ex vivo and in vivo rabbit eye models
Ações bioquímicas/fisiológicas
Qualidade
Riboflavin diphosphates: ≤6.0% (as riboflavin)
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?