BP459
Riboflavin sodium phosphate
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Riboflavin 5′-monophosphate sodium salt, Riboflavin Sodium phosphate
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
Agency
BP
família API
riboflavin
Formulário
solid
qualidade
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
fabricante/nome comercial
BP
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
pf
240-245 °C
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].Cc1cc2N=C3C(=O)NC(=O)N=C3N(C[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)COP(O)([O-])=O)c2cc1C
InChI
1S/C17H21N4O9P.Na/c1-7-3-9-10(4-8(7)2)21(15-13(18-9)16(25)20-17(26)19-15)5-11(22)14(24)12(23)6-30-31(27,28)29;/h3-4,11-12,14,22-24H,5-6H2,1-2H3,(H,20,25,26)(H2,27,28,29);/q;+1/p-1/t11-,12+,14-;/m0./s1
chave InChI
OHSHFZJLPYLRIP-BMZHGHOISA-M
Descrição geral
Riboflavin sodium phosphate is a supplement form of riboflavin (vitamin B2), which is necessary for human nutrition, and growth. It finds potential applications in biological redox reactions and is found in several foodstuffs, energy drinks, and vitamin formulations.
Aplicação
Also used in monographs such as:
Embalagem
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)