Y0000467
Tiamina
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Aneurina, Vitamina B1
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
thiamine
fabricante/nome comercial
EDQM
pf
250 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC1=NC(N)=C(C[N+]2=CSC(CCO)=C2C)C=N1.Cl.[Cl-]
InChI
1S/C12H17N4OS.2ClH/c1-8-11(3-4-17)18-7-16(8)6-10-5-14-9(2)15-12(10)13;;/h5,7,17H,3-4,6H2,1-2H3,(H2,13,14,15);2*1H/q+1;;/p-1
chave InChI
DPJRMOMPQZCRJU-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Thiamine hydrochloride is a water soluble vitamin, which belongs to the B-complex group of vitamins. It can exist both as a hemihydrate and as a nonstoichiometric hydrate. It can generally act like a co-enzyme for biochemical reactions involved in carbohydrate metabolism.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)