Documentos Principais
1.08181
Millipore
Thiamine chloride hydrochloride
for biochemistry
Sinônimo(s):
Thiamine chloride hydrochloride, Aneurin hydrochloride, Vitamin B1
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H17ClN4OS · xHCl
Número CAS:
Peso molecular:
300.81 (free base basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
Número do índice EC:
200-641-8
NACRES:
NA.21
Nível de qualidade
Formulário
solid
potência
3710 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
2.7-3.3 (20 °C, 25 g/L in H2O)
pf
248 °C (decomposition)
densidade volumétrica
500 kg/m3
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
[s]1c[n+](c(c1CCO)C)Cc2c(nc(nc2)C)N.[Cl-].[Cl-].[H+]
InChI
1S/C12H17N4OS.2ClH/c1-8-11(3-4-17)18-7-16(8)6-10-5-14-9(2)15-12(10)13;;/h5,7,17H,3-4,6H2,1-2H3,(H2,13,14,15);2*1H/q+1;;/p-1
chave InChI
DPJRMOMPQZCRJU-UHFFFAOYSA-M
Nota de análise
Identity (IR-spectrum): conforms
Assay (Perchloric acid titration, calc. on anhydrous substance): ≥ 99.0 %
Sulphate (SO₄): ≤ 0.01 %
Nitrate (NO₃): ≤ 0.005 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Water: ≤ 5.0 %
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3