W332208
Tiamina
≥98%, FCC, FG
Sinônimo(s):
Aneurina, Vitamina B1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Halal
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FCC
Ensaio
≥98%
Formulário
powder or crystals
cor
white to yellow-white
pf
250 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
H2O: 1 g/10 mL, clear, colorless
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
sour
cadeia de caracteres SMILES
CC1=NC(N)=C(C[N+]2=CSC(CCO)=C2C)C=N1.Cl.[Cl-]
InChI
1S/C12H17N4OS.2ClH/c1-8-11(3-4-17)18-7-16(8)6-10-5-14-9(2)15-12(10)13;;/h5,7,17H,3-4,6H2,1-2H3,(H2,13,14,15);2*1H/q+1;;/p-1
chave InChI
DPJRMOMPQZCRJU-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
- Construção de nanopartículas de magnolol funcionalizado por ácido hialurônico para tratamento de colite ulcerativa.: Este estudo inovador explora a síntese de sistemas de nanopartículas usando magnolol funcionalizado por ácido hialurônico, destacando o papel do cloridrato de tiamina na melhoria da eficácia terapêutica e a estabilidade em tratamentos gastrointestinais. Esta pesquisa enfatiza a aplicação bioquímica do cloridrato de tiamina no desenvolvimento de sistemas avançados de administração de medicamentos (Li Y et al., 2024).
- Construção de ânodos de metal de zinco altamente estáveis por meio do crescimento induzido de Zn(002).: Investiga a estabilidade eletroquímica dos ânodos de zinco, com o cloridrato de tiamina desempenhando um papel crítico na modulação das propriedades eletroquímicas e na melhoria do desempenho do ânodo, demonstrando seu potencial em tecnologias de bateria de última geração (Hu S et al., 2024).
- A deficiência subclínica de tiamina resulta em falha na reprodução de raposas-do-Ártico.: Este estudo identifica o papel fundamental do cloridrato de tiamina na prevenção de falhas reprodutivas ligadas a deficiências nutricionais na vida selvagem, ampliando sua aplicação para além da saúde humana para incluir aspectos ambientais e de conservação (Jackson C et al., 2024).
- Teoria funcional da densidade e estudos funcionais de ligação rígida da densidade dos hidratos de cloridrato de tiamina.: Destaca os estudos computacionais sobre a estrutura molecular e estabilidade do cloridrato de tiamina, fornecendo informações cruciais sobre suas propriedades físico-químicas e interações no nível molecular, críticas para formulações farmacêuticas (Napiórkowska E et al., 2023).
- Efeitos dos nutrientes no crescimento e biossíntese de exopolissacarídeo livre por Streptococcus thermophilus 937 em meio quimicamente definido.: Examina a influência do cloridrato de tiamina entre outros nutrientes nos processos de síntese microbiana, destacando seu papel essencial na nutrição microbiana e na engenharia metabólica (Wa Y et al., 2023).
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W332208-10KG-K | 4061835566969 |
W332208-1KG | |
W332208-SAMPLE-K | 4061834356363 |
W332208-10KG | |
W332208-1KG-K | 4061835566976 |
W332208-5KG | |
W332208-5KG-K | 4061834397595 |
W332208-SAMPLE |