Documentos Principais
47858
Supelco
Cloridrato de tiamina (B1)
analytical standard
Sinônimo(s):
Tiamina, Aneurina, Vitamina B1
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H17ClN4OS · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
337.27
Beilstein:
3851771
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164500
ID de substância PubChem:
grau
analytical standard
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
Características
standard type water soluble vitamin
embalagem
ampule of 1000 mg
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pf
250 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
CC1=NC(N)=C(C[N+]2=CSC(CCO)=C2C)C=N1.Cl.[Cl-]
InChI
1S/C12H17N4OS.2ClH/c1-8-11(3-4-17)18-7-16(8)6-10-5-14-9(2)15-12(10)13;;/h5,7,17H,3-4,6H2,1-2H3,(H2,13,14,15);2*1H/q+1;;/p-1
chave InChI
DPJRMOMPQZCRJU-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
O cloridrato de tiamina (B1) é uma vitamina hidrossolúvel que pertence ao grupo de vitaminas do complexo B. Ele pode existir tanto como hemi-hidrato ou como um hidrato não estequiométrico. Em geral, ele pode agir como uma coenzima para reações bioquímicas envolvidas no metabolismo de carboidratos.
Aplicação
O cloridrato de tiamina (B1) pode ser usado como um padrão de referência analítico para a quantificação do analito em formulações farmacêuticas pela técnica de cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC) e métodos espectrofotométricos.
Vide o Certificado de análise do produto para obter mais informações sobre uma técnica de instrumento adequada. Entre em contato com a assistência técnica para obter apoio adicional.
Produtos recomendados
Encontre um material de referência digital para este produto na nossa plataforma on-line ChemisTwin® para NMR. Você pode usar esse equivalente digital no ChemisTwin® para confirmação da identidade da amostra e quantificação do composto (com padrão externo digital). Um espectro de NMR dessa substância pode ser visualizado e você pode fazer uma comparação on-line com sua amostra com apenas alguns cliques do mouse. Saiba mais aqui e inicie sua avaliação gratuita.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
Tiamina ≥98%, FCC, FG
Sigma-Aldrich
W332208
Tiamina
Tiamina meets USP testing specifications
Sigma-Aldrich
T4562
Tiamina
Ácido L-ascórbico analytical standard
Supelco
47863
Ácido L-ascórbico
Tiamina tested according to Ph. Eur.
Sigma-Aldrich
04573
Tiamina
Wanamaker.PB and Massey K
Applied Pharmacology for Veterinary Technicians, (5) (2014)
Insights into the dehydration behavior of thiamine hydrochloride (Vitamin B1) hydrates: Part II
Chakravarty P, et al.
Journal of Pharmaceutical Sciences, 99(4), 1882-1895 (2010)
High-performance liquid chromatography method for the simultaneous determination of thiamine hydrochloride, pyridoxine hydrochloride and cyanocobalamin in pharmaceutical formulations using coulometric electrochemical and ultraviolet detection
Marszall LM, et al.
Journal of Chromatography A, 1094(1-2), 91-98 (2005)
Josefin Engelhardt et al.
PloS one, 15(1), e0227201-e0227201 (2020-01-03)
The eastern Baltic cod (Gadus morhua) population has been decreasing in the Baltic Sea for at least 30 years. Condition indices of the Baltic cod have decreased, and previous studies have suggested that this might be due to overfishing, predation
Ashish K Singh et al.
Alcoholism, clinical and experimental research, 38(7), 2127-2137 (2014-06-17)
Chronic ethanol (EtOH) consumption is associated with oxidative tissue damage, decrease in antioxidant enzyme activities, and increase in hepatic and plasma lipids. This study investigates the effect of modified probiotic Escherichia coli Nissle 1917 (EcN) secreting pyrroloquinoline quinone (PQQ) against
Artigos
Pyridoxine hydrochloride, ≥98% (HPLC); Nicotinamide, ≥98.5% (HPLC); Thiamine hydrochloride, reagent grade, ≥99% (HPLC); Biotin, ≥99.0% (T); Folic acid, analytical standard; Cyanocobalamin (B12), analytical standard; Riboflavin (B2), analytical standard
Protocolos
Separation of Pyridoxine Hydrochloride (B6), analytical standard; Thiamine Hydrochloride (B1), analytical standard